Learn More
Invitrogen™ Ultracomp eBeads™ Plus Compensation Beads
Ultracomp eBeads Plus Compensation Beads sind die zweite Generation der Ultracomp Beads für die Durchflusszytometrie.
Marke: Invitrogen™ 01-3333-41
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Bindet die sphärischen Partikel zur Verwendung als einfarbige Kompensationskontrollen.
- Binden an Maus-, Ratten- und Hamster-Antikörper, aber auch an Kaninchen- und rekombinante humane Antikörper.
- Ausgelegt für die Verwendung in Kompensationsverfahren mit allen Fluorochromen, die von UV-Lasern (355 nm), Violett (405 nm), Blau (488 nm), Grün (532 nm), Gelbgrün (561 nm) und Rot (633-640 nm) angeregt werden.
- Kompensieren ähnlich wie Zellen, wenn sie mit Brilliant Violet 785/786-, Brilliant Violet 711-, Super Bright 780- und Super Bright 702-konjugierten Antikörpern verwendet werden.
- Kompatibilität mit vielen Spezies: Binden an Maus-, Ratte-, Hamster-, Kaninchen- und rekombinante humane Antikörper
- Verbesserte Kompatibilität mit Fluorophoren
- Jeder Bead-Tropfen beinhaltet zwei positive Populationen: eine positive Population, die an alle Maus-, Ratte- oder Hamster-Antikörper bindet, und eine negative Population, die nicht an den Antikörper bindet.
- Wird ein fluorochromkonjugierter Antikörper zu den Beads hinzugefügt, werden sowohl positive als auch negative Populationen beobachtet.
- Diese bimodale Verteilung kann für einfarbige Kompensationskontrollen verwendet werden, um die Instrumente für Experimente mit mehrfarbiger Durchflusszytometrie einzurichten.
Spezifikation
Durchflusszytometrie | |
eBeads™ | |
Kompensations-Beads |
25 | |
25 tests |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ Ultracomp eBeads™ Plus Compensation Beads > 25 Tests
RUO (Nur für Forschungszwecke).
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur