Learn More
Invitrogen™ Ultracomp eBeads™ Plus Compensation Beads
Ultracomp eBeads Plus Compensation Beads sind die zweite Generation der Ultracomp Beads für die Durchflusszytometrie.
Marke:  Invitrogen™ 01-3333-41
95.33 EUR gültig bis 2025-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16662224
  • 143.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
Beschreibung
  • Bindet die sphärischen Partikel zur Verwendung als einfarbige Kompensationskontrollen.
  • Binden an Maus-, Ratten- und Hamster-Antikörper, aber auch an Kaninchen- und rekombinante humane Antikörper.
  • Ausgelegt für die Verwendung in Kompensationsverfahren mit allen Fluorochromen, die von UV-Lasern (355 nm), Violett (405 nm), Blau (488 nm), Grün (532 nm), Gelbgrün (561 nm) und Rot (633-640 nm) angeregt werden.
  • Kompensieren ähnlich wie Zellen, wenn sie mit Brilliant Violet 785/786-, Brilliant Violet 711-, Super Bright 780- und Super Bright 702-konjugierten Antikörpern verwendet werden.
  • Kompatibilität mit vielen Spezies: Binden an Maus-, Ratte-, Hamster-, Kaninchen- und rekombinante humane Antikörper
  • Verbesserte Kompatibilität mit Fluorophoren
  • Jeder Bead-Tropfen beinhaltet zwei positive Populationen: eine positive Population, die an alle Maus-, Ratte- oder Hamster-Antikörper bindet, und eine negative Population, die nicht an den Antikörper bindet.
  • Wird ein fluorochromkonjugierter Antikörper zu den Beads hinzugefügt, werden sowohl positive als auch negative Populationen beobachtet.
  • Diese bimodale Verteilung kann für einfarbige Kompensationskontrollen verwendet werden, um die Instrumente für Experimente mit mehrfarbiger Durchflusszytometrie einzurichten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Durchflusszytometrie
eBeads™
Kompensations-Beads
25
25 tests
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Name des Produkts
Invitrogen™ Ultracomp eBeads™ Plus Compensation Beads > 25 Tests
RUO (Nur für Forschungszwecke).