missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IKA™ ULTRA-TURRAX™ Röhrchen-Homogenisator P Control Dispergierer
Gewährleistet die besten Ergebnisse beim Rühren, Dispergieren, Mahlen und Homogenisieren und wurde speziell für die sichere Verarbeitung infektiöser, toxischer oder geruchsintensiver Proben entwickelt.
Marke: IKA™ 0025005981
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Einwegröhrchen
Die verschließbaren Einwegröhrchen wurden für Ihre Anwendung optimiert.
Sie reduzieren den erforderlichen Reinigungsaufwand und schließen jegliches Risiko einer Kreuzkontamination aus. - Programmierbare Testbedingungen
Zeit, Energie, Volumen: Sie legen die Testbedingungen systematisch fest, programmieren diese und speichern häufig verwendete Parameter in Ihrer Bibliothek. - Einstellbare Drehrichtung
Über das übersichtliche, mehrsprachige Menü können Sie ganz einfach einstellen, wann und wie oft die Drehrichtung geändert werden soll. - Turbo-Taste
Noch intensiveres Mischen, Dispergieren oder Mahlen auf Knopfdruck: All dies wird mit der Turbo-Taste aktiviert. Über kurze Zeiträume können Drehzahlen von bis zu 8.000 U/min erreicht werden.
Spezifikation
400 bis 8000 U/min | |
36 W | |
Edelstahl | |
Mehrfachantrieb | |
5.000 mPas |
100/240 V, 50/60 Hz, 36 W | |
178 x 122 x 54 mm | |
LED | |
Ja | |
1,3 kg |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur