Learn More
JULABO™ HighTech™ Tiefkälteumwälzthermostat zum Heizen und Kühlen, mit Luftkühlung
Die Julabo™ HighTech Ultratiefkühl-/Heizthermostatbäder mit Umluftkühlung eignen sich für externe Temperaturanwendungen.
Marke:  JULABO™ 9352790
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11954858
  • 36510.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 01-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Leuchtstarke Vakuum-Fluoreszenz-Anzeige (VFD)
  • LCD-Dialogdisplay mit Hintergrundbeleuchtung für eine komfortable interaktive Bedienung
  • Tastatur für Sollwerte, Warn-/Sicherheitswerte und Menüfunktionen
  • ICC (Intelligent Cascade Control), selbstoptimierende Temperaturregelung
  • Temperaturregelungsfunktionen für eine optimale Kontrolle
  • ATC3 Drei-Punkt-Kalibrierung
  • PT100 externer Sensoranschluss für Messung und Steuerung
  • Intelligente Pumpe, elektronisch einstellbare Pumpenstufen
  • Frühwarnsystem bei niedrigem Füllstand (DGBM 203 06 059.8)
  • Einstellbare Übertemperaturabschaltung, Anzeige auf dem Display
  • RS232/RS485-Schnittstelle für die Online-Kommunikation
  • Integrierter Programmgeber für 6 x 60 Programmschritte
  • Anschlüsse für Magnetventil und HSP-Druckerhöhungspumpe
  • Proportionale Kühlregelung
  • Aktive Kühlregelung
  • Elektronikmodul mit analogen Anschlüssen für externe Programmierung, Temperaturaufzeichnung, Standby und Alarm als Zubehör erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
5 bis 40°C
22 l
-90°C bis +100°C
3 kW
FP90-SL
± 0,05 °C
76 cm
59 cm
116 cm
195 kg
230 V
60 Hz
Ultra-Niedrigtemperatur-Kälte-Wärme-Umwälzpumpe
1,8 kW bei 20°C
VFD, LCD
Jeweils 2 Verbindungsstücke mit Schlauchtülle für Schläuche 8 und 12 mm I.D. (Pumpenanschlüsse M16x1 innen)
22 bis 26 l/min
76 x 69 x 116 cm
23 cm
28 cm
20 cm
195 kg
29 A