Learn More
Digi-Sense™ Prüfthermometer für Ultratiefkühlgeräte
Prüfthermometer für Ultratiefkühlgeräte – Präzise Überwachung der Temperatur in Tiefkühlgeräten, Kühlgeräten, Inkubatoren, Öfen und anderen Umgebungen, in denen Stabilität erforderlich ist.Die Thermometer können zur Neukalibrierung entfernt werden.Ein magnetischer Aufsatz mit druckempfindlicher Rückseite ermöglicht die Befestigung der Flasche an einer Metallwand oder -tür.
Marke: Digi-Sense™ 90300-69
70.21 EUR gültig bis 2025-02-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24115" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die geschlossene, unzerbrechliche Kunststoffflasche gewährleistet Genauigkeit
- Ideal für den Einsatz in Klimmakammern
- Individuelle Seriennummer auf dem Thermometerstab aufgedruckt
- Blauer Alkohol ohne Quecksilber
- NIST-konforme Rückverfolgbarkeitserklärung enthalten
- Dauerhaft abgesicherte Markierungen
- Dreieckiger Anti-Roll-Anschluss
- PFA-beschichtetes Glas, weiß hinterlegt
- Flasche mit Propylenglykol-Füllung
Spezifikation
Propylenglycol | |
Blauer Alkohol | |
-90°bis 25 °C | |
±1,5 °C; ±2,5 °C unter -50 °C. |
145 mm | |
ULT-Gefriergeräte-Thermometer aus Glas, PFA-beschichtet, weiß hinterlegt | |
Tiefkühlgeräte, Kühlschränke, Inkubatoren, Öfen, Klimakammern oder andere Umgebungen, in denen Temperaturstabilität erforderlich ist | |
1 °C |