Learn More
Corning™ Schalen für sehr niedrige Zelladhäsion
Die einzigartige kovalent gebundene Hydrogel-Oberfläche ist hydrophil und neutral geladen
Marke: Corning™ 3261
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die Corning™ CellBIND™ Oberfläche ist eine neuartige Zellkulturbehandlung, die die Oberflächenbenetzbarkeit für eine gleichmäßigere und konsistentere Zellanhaftung verbessert
- Oberflächenschalen mit sehr geringer Bindung verfügen über eine kovalent gebundene Hydrogelschicht, die die Zellanhaftung, Proteinaufnahme und Zellaktivierung minimiert
- Bei 100 mm-Schalen sind 10 Schalen/Beutel erhältlich (Kat.- Nr. 430293)
- Quadratische Schalen mit 245 mm verfügen über eine Wachstumsfläche von 500 cm2
- Die Stapel-Beads erleichtern die Handhabung
- Belüftungsöffnungen sorgen für einen gleichmäßigen Gasaustausch
- Aus optisch transparentem nichtrecyceltem Polystyrol hergestellt
- Steril
- Nicht-pyrogen
Typ der Schale (mm) = tatsächlicher Durchmesser der Wachstumsfläche: 35 mm-Schale = 34,4 mm; 60 mm-Schale = 52,1 mm; 100 mm-Schale = 83,8 mm; 150 mm-Schale = 139,1 mm.
Kat.-Nr. 431110, quadratische Schalen mit Innenbodenabmessungen von 224 x 224 mm.
Bestellinformation
Steril; verpackt in Beuteln zu fünf Stück.
Spezifikation
Durchsichtig | |
Polystyrol | |
6,3 ml (Well) | |
21 cm2 | |
Polystyrol | |
Steril | |
Zellkultur-Petrischale | |
20/Karton | |
15 mm |
Ja | |
Rund | |
Durchsichtig | |
Ja | |
Rund | |
Extrem schwach bindend | |
Deckel | |
5/Packung | |
60 mm |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
COR001 Lifescience Guid
DateigrößeVersion: 7 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Schalen für sehr niedrige Zelladhäsion > Sehr niedrige Anhaftung; 60 x 15 mm; Nein; 5 Stück/Pckg.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur