Learn More
Beckman Coulter™ Ultra-Clear Centrifuge Tubes
For use in centrifuge rotors. Beckman Coulter™ Ultra-Clear Centrifuge Tubes are open top, thin-wall tubes that are made of a completely transparent material for easy location of visible banded or pelleted samples. Available in multiple sizes.
274.46 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE, ISO 9001 |
---|---|
Farbe | Ultra Clear |
Zur Verwendung mit | Banded/pelleted samples |
Menge | 50 Pack |
Verschlusstyp | Not Included |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10601651
|
Beckman Coulter™
344057 |
5.00 mL | 51 mm |
274.46 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 22-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Platform: Floor Prep
- For use in Ultracentrifuge Rotors (model 344058 can also be used in benchtop centrifuge rotors)
- Options for nominal capacity: 5.0mL or 38.50 mL
Spezifikation
CE, ISO 9001 | |
Banded/pelleted samples | |
Not Included |
Ultra Clear | |
50 Pack | |
Test Tube |