Learn More
Retsch Ultra-Zentrifugalmühle ZM 300
Rotormühlen werden für die rasche Zerkleinerung von weichen bis mittelharten sowie temperaturempfindlichen oder faserigen Materialien verwendet.
Marke: Retsch 20.824.0001
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die leistungsstarke Ultrazentrifugal-Mühle ZM 300 bietet maximale Mahlleistung in Kombination mit Anwenderfreundlichkeit. Die variable Drehzahl von 6.000 bis 23.000 rpm ermöglicht eine schonende, neutrale Probenvorbereitung in kürzester Zeit.
- Dank eines integrierten Temperaturüberwachungssystems ist die Reproduzierbarkeit auch bei langen Mahlprozessen oder der Pulverisierung großer Probenvolumina gewährleistet.
- Die große Auswahl an Rotoren, Ringsieben und Kassetten macht den ZM 300 zu einem echten Allrounder, der die Anforderungen einer Vielzahl von Zerkleinerungsaufgaben erfüllt.
Spezifikation
Ultra Zentrifugalmühle | |
900 ml (Standardkassette); 1.200 ml (Volumenkassette); 5.000 ml/3.000 ml/500 ml/250 ml (Zyklon) | |
426 x 452 x 431 mm | |
Landwirtschaft, Biologie, Chemie/Kunststoffe, Baumaterialien, Ingenieurwesen/Elektronik, Umwelt/Recycling, Lebensmittel, Geologie/Metallurgie, Medizin/Pharmazeutika | |
1 Phase | |
100/120 V oder 200/240 V | |
452 mm |
Nicht autoklavierbar | |
CE | |
Nein | |
IP 20 | |
6.000 bis 23.000 min-1, frei wählbar | |
38 kg |