Learn More
Fisherbrand™ Flaschenaufsatzspender Ultimus
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,25 bis 2,5 ml
0,5 bis 5 ml
1 bis 10 ml
10 bis 100 ml
2.5 bis 30 ml
5 bis 60 ml
Schritten:
0.05 ml
0.1 ml
0.2 ml
0.5 ml
1.0 ml
2 ml
Genauigkeit:
0.6 % (+/-0.015)
0.6 % (+/-0.030)
0.6 % (+/-0.0360)
0.6 % (+/-0.060)
0.6 % (+/-0.180)
0.6 % (+/-0.600)
Modell:
ULT-10
ULT-100
ULT-2.5
ULT-30
ULT-5
ULT-60
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Mit Doppeleinlass-Technologie
- Einstellbare Abgabedüse zur Erleichterung der Dosierung unter allen Laborbedingungen
- Speziell entwickelter Volumenregler, um 180° drehbar für eine einfache und mühelose Volumeneinstellung
- Speziell entwickelter Adapter ermöglicht die Drehung um 360° für größte Flexibilität
- Der PTFE-Kolben mit ETP O-Ring sorgt für hohe chemische Kompatibilität und sanfte reibungsfreie Kolbenbewegung
- Die Adapter passen für die meisten Laborreagenzflaschen
- Aufgerollter Verlängerungsschlauch zum Nachfüllen
- Kalibrierfunktion für eine bequeme und schnelle Neukalibrierung im Labor
Technische Daten:
- Kolben: PTFE und ETP
- Ventilgehäuse: PFA
- Gehäuse des Rückführventils: PFA
- Ventilbaugruppe: Kugel und Sitz aus Borosilikatglas
- Ausgussteil: PTFE
- Aus- und Einlassröhrchen: FEP
- Kompatibilität: Alle Reagenzien außer HF
Spezifikation
Spezifikation
| Genauigkeit | 0.6 % (+/-0.060) |
| Produkttyp | Flaschenaufsatz-Dispenser |
| Autoklavierbar | Bei 121 °C und 15 psi für 10 bis 15 min. |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 8655-Normen |
| Material | Borosilikatglas |
| Volumen (metrisch) | 1 bis 10 ml |
| Schritten | 0.2 ml |
| Modell | ULT-10 |