Learn More
Bolle Safety Ultim8 Platinum™ Schutzbrillen
Click to view available options
Linsentönung: Durchsichtig
Beschreibung
- Schwenkbare PC/TPR-Bügel
- Versiegelter TPR-Schaum
- Abnehmbarer und verstellbarer Riemen
- Brillen-Brillentransformationskit
- Platinum™ Beschichtung
- Lieferung mit Halteband und Umrüstsatz für Schutzbrillen
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE, EN166 FT |
Objektivtyp | Platinum™ |
Linsenbeschichtung | Beschlagfrei, Kratzfest |
Linsenfärbung | Durchsichtig |
Produkttyp | Schutzbrillen |
Anzahl pro Packung | Je 1 |
Gewicht (metrisch) | 64 g |
Lens Material | Polycarbonat |
Videos
-
Bolle Safety ULTIM8
-
Bolle Safety Platinum coating
-
Bolle Safety Platinum efficiency demonstration
Dokumentation
Product Information
Product Information
Bolle Safety ULTIM8
DateigrößeVersion: 703 kB
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08
Neues Angebot Jetzt kaufen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bolle Safety Ultim8 Platinum™ Schutzbrillen >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur