Learn More
SI Analytics™ Ubbelohde Viskosimeter für manuelle Messungen
SI Analytics™ Ubbelohde Viskosimeter für manuelle Messungen verfügen über eine Vorlaufkugel zur Bestimmung der absoluten und relativen kinematischen Viskosität von Flüssigkeiten mit Newtonschem Fließverhalten.
Marke:  SI Analytics™ 285400029
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12008163
  • 505.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Mit Konstante für manuelle Messungen kalibriert
  • Ideal geeignet für die manuelle Messung von transparenten Flüssigkeiten, von schäumenden Flüssigkeiten, von Flüssigkeitsgemischen mit hochflüchtigen Komponenten und für Messungen bei hohen oder niedrigen Temperaturen
  • Lieferung mit Herstellerzertifikat nach DIN 55350, Teil 18
  • Alle Viskosimeter sind mit Ringmarkierungen versehen
  • Damit ist sichergestellt, dass Viskosimeter für automatische Messungen auch durch manuelle Messungen überprüft werden können
  • Die empfohlene Mindestdurchflusszeit beträgt 200 Sekunden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Ubbelohde Viskosimeter
Ja
0,005
Glas
Manuelle Messungen
0,8 bis 5 cSt
0,53 mm Durchmesser
DIN 51 562 Teil 1, ISO/DIS 3105 (BS-IP-SL)
290 mm
15 bis 20 ml