Learn More
SI Analytics™ Ubbelohde Viskosimeter, ASTM
Zur Bestimmung der absoluten und relativen kinematischen Viskosität von Flüssigkeiten mit Newtonschem Fließverhalten SI Analytics™ Ubbelohde-ASTM-Viskosimeter mit Ringmarkierungen zur Überprüfung durch manuelle Messungen.
Marke:  SI Analytics™ 285400575
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10018570
  • 431.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 18-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Geeignet für die manuelle und automatische Messung von transparenten Flüssigkeiten, von schäumenden Flüssigkeiten, Flüssigkeitsgemischen mit hochflüchtigen Komponenten und für Messungen bei hohen oder niedrigen Temperaturen
  • Die empfohlene Mindestdurchflusszeit beträgt 200 Sekunden
  • Mit Konstante für manuelle Messungen kalibriert
  • Füllmenge von 15 bis 20 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Ubbelohde ASTM-Viskosimeter
Ja
ISO 3105, ASTM D 2515, ASTM D 446
∼ 285 mm
15 bis 20 ml
200 bis 1000 cSt
Kapillar Nr. III, Konstante K = 1
1,83 mm
Bestimmung der Viskosität von Newtonschen Flüssigkeiten