missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SI Analytics™ Ubbelohde Viskosimeter mit zusätzlichem Schlauch
Zur Bestimmung der absoluten und relativen kinematischen Viskosität von Flüssigkeiten mit Newtonschem Fließverhalten SI Analytics™ Ubbelohde-Viskosimeter mit Zusatzröhrchen, Zusatzbefüllung und Reinigungsröhrchen sowie Gewinden für den sicheren Betrieb.
Marke: SI Analytics™ 285401941
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Geeignet für die manuelle und automatische Messung von transparenten Flüssigkeiten, von schäumenden Flüssigkeiten, Flüssigkeitsgemischen mit hochflüchtigen Komponenten und für Messungen bei hohen oder niedrigen Temperaturen
- Die empfohlene Mindestdurchflusszeit beträgt 200 Sekunden
- Kalibriert
- Mit Konstante für automatische Messungen
- Füllmenge von 18 bis 22 ml
Spezifikation
Viskosimeter | |
Ja | |
ISO/DIS 3105, DIN 51562, Teil 1, BS 133, NFT 60-100 | |
Zur Bestimmung der absoluten oder relativen kinematischen Viskosität | |
18 bis 22 ml |
3 bis 30 cSt | |
0.03 K | |
Zusätzlicher Schlauch und Gewinde | |
0.84 mm Durchmesser |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur