Learn More
SI Analytics™ Ubbelohde Viskosimeter
Artikelnummer. p-8014085 Alle ansehen SI Analytics Produkte
Click to view available options
Viskositätsbereich:
0,5 bis 3 cSt
0,8 bis 5 cSt
1,2 bis 10 cSt
10 bis 100 cSt
100 bis 1000 cSt
1000 bis 10.000 cSt
3 bis 30 cSt
30 bis 300 cSt
5 bis 50 cSt
50 bis 500 cSt
Ungefähre Konstante:
0.003 K
0.005 K
0.01 K
0.03 K
0.05 K
0.1 K
0.3 K
0.5 K
10 K
1 K
Größe:
0.47 mm Durchmesser
0.54 mm Durchmesser
0.63 mm Durchmesser
0.84 mm Durchmesser
0.95 mm Durchmesser
1.13 mm Durchmesser
1.50 mm Durchmesser
1.69 mm Durchmesser
2.01 mm Durchmesser
3.60 mm Durchmesser
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12088173
Marke: SI Analytics™ 285400201
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Bestimmung der absoluten und relativen kinematischen Viskosität von Flüssigkeiten mit Newtonschem Fließverhalten SI Analytics™ Ubbelohde-Viskosimeter mit Ringmarkierungen zur Überprüfung durch manuelle Messungen.
  • Geeignet für die manuelle und automatische Messung von transparenten Flüssigkeiten, von schäumenden Flüssigkeiten, Flüssigkeitsgemischen mit hochflüchtigen Komponenten und für Messungen bei hohen oder niedrigen Temperaturen
  • Die empfohlene Mindestdurchflusszeit beträgt 200 Sekunden
  • Kalibriert
  • Mit Konstante für automatische Messungen
  • Füllmenge von 15 bis 20 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Viskosimeter
Viskositätsbereich 0,5 bis 3 cSt
Calibrated Ja
Ungefähre Konstante 0.003 K
Zertifizierung/Konformität DIN 51 562 Teil 1, ISO/DIS 3105 (BS-IP-SL)
Enthält Ringmarkierungen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für die Bestimmung der absoluten und relativen kinematischen Viskosität von Flüssigkeiten mit Newtonschem Fließverhalten
Größe 0.47 mm Durchmesser
Volumen (metrisch) 15 bis 20 ml