Learn More
Labcon U-Pette™ Bluttransfer-Spender
Diese Bluttransferspender sind zur Verwendung mit Point-of-Care-Testgeräten vorgesehen.
Marke: Labcon 7626-500-000-9
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.45360kg
Beschreibung
U-Pette™ -Blutspender für Point-of-Care Testkartuschen geben Bluttropfen leicht ab, ohne dass die Entnahmeröhrchen geöffnet werden müssen.
- Gibt einen oder mehrere Tropfen Blut aus
- Passend für Standardröhrchen aus Glas oder Kunststoff mit Gummistopfen
- Enthält Kanüle aus Edelstahl
- Nicht autoklavierbar
Spezifikation
Bluttropfen-Spender | |
Ja | |
Point-of-Care-Prüfgeräte | |
500 Packungen |