Learn More
Sampling Systems™ U-D-Dosierer
Ideal für die genaue Probenahme spezifischer Flüssigkeitsmengen. Der Sampling Systems™ U-D Dosierer wurde speziell für die Einzeldosisprobennahme von Flüssigkeiten in der pharmazeutischen Industrie entwickelt.
Marke:  Sampling Systems™ 5010A-600
Artikelnummer. 15289747
  • 4460.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Probenehmergehäuse, 316 l, Edelstahl
  • Die Probenkammer ist so konstruiert, dass die Außenseite der Spritze während der Probenahme nicht kontaminiert wird
  • Die Spritze kann daher als Transportbehälter verwendet werden, um Proben zurück ins Labor zu bringen
Spezifikation
Spezifikation
Edelstahl (316L)
5 ml
600 mm