Learn More
Uvex™ U-Chem 3100 Chemikalienschutzhandschuhe
Click to view available options
Größe: 11
Beschreibung
- Chemikalienschutzhandschuh mit ausgezeichneter Griffigkeit
- Mit Stulpe
- AQL 1,5
- Guter mechanischer Schutz
- Hohe Beständigkeit gegen viele Chemikalien
- Gute Griffigkeit bei nassen und öligen Bedingungen
- Gute Passform
- Sehr flexibel
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN 388 (4 1 2 1 X), EN ISO 374-1:2016/Typ A (A J K L M O) |
Farbe | Schwarz |
Material | Baumwolle, NBR |
Größe | 11 |