Learn More
uvex U-Cap Sport Bump Cap - Short Brim
An innovative bump cap with a hard shell element and honeycomb structure to absorb shock, in addition to greatly reducing the risk of head injuries. Short brim design ensures a wider field of upward vision.
26.10 €
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17269221
|
uvex
9794403 |
55 to 59 cm |
26.10 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17279221
|
uvex
9794404 |
60 to 63 cm |
26.10 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Ideal for areas where helmets are not compulsory, but there is still a risk of head injuries
- Innovative hard shell element in armadillo-design, honeycomb structure, and shock-absorbing elements
- Reliable impact protection in accordance with EN 812
- Short brim ensures a wider field of upward vision
Spezifikation
Anstoßkappe | |
Vented |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
uvex U-Cap Sport Bump Cap - Short Brim