Learn More
uvex U-Cap Sport Bump Cap - Long Brim
An innovative bump cap with a hard shell element and honeycomb structure to absorb shock, in addition to greatly reducing the risk of head injuries. Long brim design provides increased sun protection.
Marke:  uvex 9794401
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17249221
  • 20.85 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 14-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Ideal für Bereiche, in denen Helme nicht obligatorisch sind, aber dennoch ein Risiko für Kopfverletzungen besteht
  • Innovatives Hartschalenelement im Armadillo Design, Wabenstruktur und stoßdämpfende Elemente
  • Zuverlässiger Stoßschutz gemäß EN 812
  • Breite Krempe sorgt für erhöhten Sonnenschutz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Anstoßkappe
Nein
9024 U-Cap Sport
Unsteril
55 to 59 cm
Vented
Schwarz
Breite Krempe
55 bis 59 cm
EN 812:2012
Hartschale im Armadillo Design
Baseball Cap