Learn More
(-)-U-50488 hydrochloride, Tocris Bioscience™
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Beschreibung
More active enantiomer of (±)-U-50488 .
Racemate and (+)-enantiomer also available.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (-)-U-50488 hydrochloride |
Menge | 10 mg |
Formelmasse | 405.79 |
Reinheit (%) | >99% |