Learn More
DuPont™ Tyvek™ CHF7 Overall mit Kapuze, weiß
GREENER_CHOICE
Bieten eine optimale Balance aus Schutz, Langlebigkeit und Komfort. DuPont™ Tyvek™ CHF7 Laboroveralls sind robust und dennoch leicht und gewährleisten dank 3-teiliger Kapuze und Zwickel eine bessere Passform.
Marke:  DuPont™ D14529838
235.65 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24380" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11753113
  • 289.00 € / 25 Stück
Verfügbar ab: 15-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Ausgezeichnete Barriere gegen feine Partikel und Fasern
  • Extrem fusselarm und antistatisch behandelt
  • Tyvek Reißverschluss mit Abdeckung für verbesserten Schutz
  • Aus flash-gesponnenem Polyethylen hoher Dichte
  • Elastisches Gesicht, Handgelenke und Knöchel sowie eingeklebter elastischer Taillenbund
  • Durchlässig für Luft und Wasserdampf, weist jedoch Flüssigkeiten und Aerosole auf Wasserbasis ab
  • Zu den Anwendungen zählen die Pharmaindustrie, Labors, Kosmetika, optische und elektronische Bauteile
  • Gesteppte Innennähte, um die Verschmutzung von innen nach außen zu reduzieren
  • Angehängte Überziehschuhe aus Bekleidungsmaterial mit Anti-Rutschsohle für zusätzliche Standfestigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Schutzanzug mit Kapuze
Tyvek™
Elastisch
Elastisch
3-teilig
Genäht, Geklebt
Reißverschlusslasche, Bündchen mit Tunnelzug und elastischer Kapuzenabschluss
S
Weiß
Elastisch
Mit Kapuze
Frontreißverschluss mit Windschutzleiste
Kategorie III, Typ 5 und 6, EN 1073-2
84 bis 92 cm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
DuPont™ Tyvek™ CHF7 Overall mit Kapuze, weiß > Größe: Klein