Learn More
DuPont™ Tyvek™ Überschuhe Artikelnummer.: 11783524
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
DuPont™ Tyvek™ Überschuhe
Artikelnummer. 11783524 Alle ansehen DuPont Produkte
Farbe: Grau; Größe: Universal
Click to view available options
Farbe: Grau; Größe: Universal
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11783524
Marke: DuPont™ D13396376
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Gewährleisten verbesserten Schutz für Teile des Körpers, die gefährlichen Substanzen verstärkt ausgesetzt sind. Die DuPont™ Tychem™ 6000 F Überschuhe werden aus einem leichten und strapazierfähigen Gewebe hergestellt, das aus einer firmeneigenen Barrierefolie besteht, die mit einem hochbelastbaren Tyvek-Substrat beschichtet ist.
  • Befestigungsbänder
  • Antistatische Behandlung
  • Die Sohle ist teilweise genäht
  • Mit rutschfester Sohle
  • Spritzwassergeschützt, aber nicht vollständig flüssigkeitsdicht
  • Hervorragender Schutz gegen chemische Permeation durch viele verschiedene Chemikalien.
  • Schützt das Personal vor zahlreichen toxischen organischen Industriechemikalien, hochkonzentrierten anorganischen Chemikalien (auch unter Druck), Partikeln, biologischen Gefahren und bestimmten chemischen Kampfstoffen
  • Für ein breites Spektrum an Anwendungen von der Beseitigung ausgelaufener Chemikalien über Notfalleinsätze bis zu Anwendungen beim Militär oder in der Petrochemie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Größe Universal
Material Tychem
Farbe Grau
Einwegprodukt Single-use
Sterilität Steril
Sohlenart Rutschfest
Dicke 70 μ m
Verpackungsmenge 25/Packung
Widerstand Flüssigkeit
Produkttyp Stiefelüberzieher
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DuPont™ Tyvek™ Überschuhe >