Learn More
DuPont™ Schürzen aus Tyvek Gewebe
Alle ansehen DuPont Produkte
Click to view available options
Farbe: Weiß
Beschreibung
- Schienbeinlänge
- Mit Hals- und Taillenbändern
- Antistatische Behandlung
- Hervorragende Barriere gegen feine Partikel und Fasern (bis in den 1 Mikrometerbereich), extrem fusselarm und antistatisch behandelt
- Durchlässig für Luft und Wasserdampf, jedoch abweisend für Flüssigkeiten und Aerosole auf Wasserbasis
- Einsatzgebiete sind u. a. pharmazeutische Handhabung, Chemikalienschutz, Blei- und Asbestsanierung, allgemeine Wartung/Betrieb, Spritzlackierung und allgemeine Reinigungsarbeiten
Spezifikation
Spezifikation
Größe | Universal |
Material | Polyethylen |
Farbe | Weiß |
Bauweise | Durch Flash-Spinnen hergestelltes HDPE |
Enthält | Hals- und Taillenbändern |
Zertifizierung/Konformität | PPE Kategorie 1, EN 1149-5 |
Artikelbeschreibung | Schürze in Schienbeinlänge mit Bändern |
Saumtyp | Keine Nähte |
Dokumentation
Scientific Resources
Flyers
DPT007 Tyvek accessories flyer UK
DateigrößeVersion: 515.8 kB
DPT007 Tyvek accessories flyer GE
DateigrößeVersion: 488.4 kB
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08
Neues Angebot Jetzt kaufen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DuPont™ Schürzen aus Tyvek Gewebe >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur