Learn More
DuPont™ Schürzen aus Tyvek Gewebe Artikelnummer.: 12683680
Zum Warenkorb hinzufügen
DuPont™ Schürzen aus Tyvek Gewebe
Artikelnummer. 12683680 Alle ansehen DuPont Produkte
Farbe: Grau
Click to view available options
Farbe: Grau
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 12683680
Marke: DuPont™ D13984662
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Besserer Schutz für Teile des Körpers, die gefährlichen Substanzen verstärkt ausgesetzt sind. Die DuPont™ Tychem™ 6000 F Schürzen werden aus einem leichten und strapazierfähigen Gewebe hergestellt, das aus einer firmeneigenen Barrierefolie besteht, die mit einem hochbelastbaren Tyvek-Substrat beschichtet ist.
Besserer Schutz für Teile des Körpers, die gefährlichen Substanzen verstärkt ausgesetzt sind.Die DuPont™ Tychem™ 6000 F Schürzen werden aus einem leichten und strapazierfähigen Gewebe hergestellt, das aus einer firmeneigenen Barrierefolie besteht, die mit einem hochbelastbaren Tyvek-Substrat beschichtet ist.
  • Mit Hals- und Taillenbändern
  • Antistatische Behandlung
  • Hervorragender Schutz gegen chemische Permeation durch viele verschiedene Chemikalien.
  • Hilft das Personal vor zahlreichen toxischen organischen Industriechemikalien, hochkonzentrierten anorganischen Chemikalien (auch unter Druck), Partikeln, biologischen Gefahren und bestimmten chemischen Kampfstoffen zu schützen
  • Für ein breites Spektrum an Anwendungen von der Beseitigung ausgelaufener Chemikalien über Notfalleinsätze bis zu Anwendungen beim Militär oder in der Petrochemie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Schürze
Größe Universell
Material Gewebe
Farbe Grau
Bauweise Besonders stabiles Tyvek-Substrat, laminiert mit polymerem Barrierefilm
Ausführung Polymerer Barrierefilm
Enthält Hals- und Taillenbändern
Zertifizierung/Konformität (EU) 2016/425, Kategorie III, Typ PB [3], EN 14126, EN 1149-5
Saumtyp Keine Nähte
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DuPont™ Schürzen aus Tyvek Gewebe >