Learn More
DuPont™ Tyvek™ SafeSPEC™ PT31LO Hose aus Tyvek™-Gewebe, weiß
Aus flash-gesponnenem Polyethylen hoher Dichte. Die DuPont™ Tyvek™ 500 Hose bietet eine hervorragenden Schutz gegen feine Partikel und Fasern bis zu einer Größe von 1 Mikrometer.
238.00 €
Spezifikation
Material | Tyvek Gewebe |
---|---|
Farbe | Weiß |
Zertifizierung/Konformität | CE-zertifiziert, EN 1149-5 |
Taillenform | Elastisch |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Einsatzgebiete sind u. a. pharmazeutische Handhabung, Chemikalienschutz, Blei- und Asbestsanierung, allgemeine Wartung/Betrieb, Spritzlackierung und allgemeine Reinigungsarbeiten |
Produktcode | Marke | Material | Farbe | Produkttyp | Zertifizierung/Konformität | Taillenform | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Preis | Menge & Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Material | Farbe | Produkttyp | Zertifizierung/Konformität | Taillenform | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Preis | Menge & Verfügbarkeit |
12623690
|
DuPont™
D13395735 |
Tyvek Gewebe | Weiß | Hosen | CE-zertifiziert, EN 1149-5 | Elastisch | Einsatzgebiete sind u. a. pharmazeutische Handhabung, Chemikalienschutz, Blei- und Asbestsanierung, allgemeine Wartung/Betrieb, Spritzlackierung und allgemeine Reinigungsarbeiten |
238.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 08-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
11743123
|
DuPont™
D13395741 |
Tyvek Gewebe | Weiß | Hosen | CE-zertifiziert, EN 1149-5 | Elastisch | Einsatzgebiete sind u. a. pharmazeutische Handhabung, Chemikalienschutz, Blei- und Asbestsanierung, allgemeine Wartung/Betrieb, Spritzlackierung und allgemeine Reinigungsarbeiten |
238.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 09-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
12603700
|
DuPont™
D13496109 |
Tyvek Gewebe | Weiß | Hosen | CE-zertifiziert, EN 1149-5 | Elastisch | Einsatzgebiete sind u. a. pharmazeutische Handhabung, Chemikalienschutz, Blei- und Asbestsanierung, allgemeine Wartung/Betrieb, Spritzlackierung und allgemeine Reinigungsarbeiten |
238.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 09-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
12693690
|
DuPont™
D13496097 |
Tyvek Gewebe | Weiß | Hosen | CE-zertifiziert, EN 1149-5 | Elastisch | Einsatzgebiete sind u. a. pharmazeutische Handhabung, Chemikalienschutz, Blei- und Asbestsanierung, allgemeine Wartung/Betrieb, Spritzlackierung und allgemeine Reinigungsarbeiten |
238.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 09-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Beschreibung
- Konstruktion aus flash-gesponnenem HDPE
- Elastische Taille
- Abgesteppte Nähte
- Keine Taschen
- Weiß
- PSA-Kategorie I
- Antistatische Behandlung (EN 1149-5) auf beiden Seiten
Spezifikation
Tyvek Gewebe | |
CE-zertifiziert, EN 1149-5 | |
Einsatzgebiete sind u. a. pharmazeutische Handhabung, Chemikalienschutz, Blei- und Asbestsanierung, allgemeine Wartung/Betrieb, Spritzlackierung und allgemeine Reinigungsarbeiten |
Weiß | |
Elastisch |