Beschreibung
- Konstruktion aus flash-gesponnenem HDPE
- Abgesteppte innere Säume
- Elastische Öffnungen.
- Blaue Stiche am Oberarm.
- Weiß
- PSA-Kategorie III
- Antistatische Behandlung (EN 1149-5) auf beiden Seiten
Spezifikation
Spezifikation
Größe | Universal |
Bauweise | Durch Flash-Spinnen hergestelltes HDPE |
Produkttyp | Allzweckmanschetten für darüber |
Material | HDPE |
Saumtyp | Genäht |
Stulpenform | Elastisch |
Zertifizierung/Konformität | PPE Kategorie III, EN 1149-5 |
Dokumentation
Scientific Resources
Flyers
DPT007 Tyvek accessories flyer UK
DateigrößeVersion: 515.8 kB
DPT007 Tyvek accessories flyer GE
DateigrößeVersion: 488.4 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DuPont™ Tyvek™ schützende Armstulpen, eng anliegend >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur