Learn More
DuPont™ Tyvek™ PL30NP Modell Laborkittel
Gewährleisten verbesserten Schutz für Teile des Körpers, die gefährlichen Substanzen verstärkt ausgesetzt sind. DuPont™ Tyvek™ PL30NP Laborkittel mit Kragen sind aus flashgesponnenem Polyethylen hoher Dichte gefertigt und gewährleisten ein optimales Gleichgewicht zwischen Schutz, Langlebigkeit und Tragekomfort.
Marke:  DuPont™ D13398884
240.58 EUR gültig bis 2025-07-11
Benutzen Sie den Promotions-Code "25721" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 12643690
  • 323.15 € / 50 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Aufgrund außergewöhnlicher Nachfrage kann es bei diesem Artikel zu längeren Vorlaufzeiten kommen und die Versand-, bzw. Liefertermine sind möglicherweise nicht akkurat.
Beschreibung
Beschreibung
  • Ohne Silikon
  • Mit 5 Druckknopfverschlüssen
  • Elastische Bündchen (nicht getunnelt)
  • Gesteppte Innennähte
  • Durchlässig für Luft und Wasserdampf, stößt jedoch wasserbasierte Flüssigkeiten und Aerosole ab
  • Ausgezeichnete Barriere gegen feine Partikel (bis zu 1 Mikron), ultra-fusselarm und antistatisch behandelt
  • Anwendungen umfassen pharmazeutische Handhabung, Chemikalienschutz, Blei- und Asbestabtragung/-sanierung, allgemeine Wartung/Bedienung, Spritzlackierung und allgemeine Reinigung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Groß
Weiß
Elastisch
EN 1149-5
HDPE
5 Druckknöpfe
Genäht (innenliegend)
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Name des Produkts
DuPont™ Tyvek™ PL30NP Modell Laborkittel > Größe:Groß