Learn More
DuPont™ Laborkittel Modell Tyvek™ PL309
Besserer Schutz für Teile des Körpers, die gefährlichen Substanzen verstärkt ausgesetzt sind. Der DuPont™ Tyvek™ 500 Laborkittel mit Reißverschluss und Taschen ist aus flash-gesponnenem Polyethylen hoher Dichte gefertigt und gewährleisten ein optimales Gleichgewicht zwischen Schutz, Langlebigkeit und Tragekomfort.
Marke:  DuPont™ D13496004
54.07 EUR gültig bis 2024-11-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21876" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 12322249
  • 79.60 € / 10 Stück
Verfügbar ab: 12-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Ohne Silikon
  • Mit Kragen, Reißverschluss und 2 Taschen
  • Durchlässig für Luft und Wasserdampf, jedoch abweisend für Flüssigkeiten und Aerosole auf Wasserbasis
  • Hervorragende Barriere gegen feine Partikel und Fasern (bis in den 1 Mikrometerbereich), extrem fusselarm und antistatisch behandelt
  • Einsatzgebiete sind u. a. pharmazeutische Handhabung, Chemikalienschutz, Blei- und Asbestsanierung, allgemeine Wartung/Betrieb, Spritzlackierung und allgemeine Reinigungsarbeiten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
HDPE (Polyethylen hoher Dichte)
Reißverschluss
Chemische Resistenz
Genäht (innenliegend)
Pharmazeutische Handhabung, chemischer Schutz, Blei- und Asbestsanierung, allgemeine Wartung/allgemeiner Betrieb, Spritzlackierung und allgemeine Reinigung und vieles mehr
Weiß
Elastisch
2
Antistatische Behandlung (EN 1149-5)