Learn More
DuPont™ Tyvek™ PL30 Laborkittel
259.99 EUR gültig bis 2024-07-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21674" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21674" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Größe:
Mittel
Groß
Extragroß
2 Extragroß
Beschreibung
- Ohne Silikon
- Abgesteppte innere Säume
- 3 Taschen und 5 Druckknopfverschlüsse
- Aus flash-gesponnenem Polyethylen hoher Dichte
- Für ein optimales Gleichgewicht aus Schutz, Langlebigkeit und Komfort
- Durchlässig für Luft und Wasserdampf, weist jedoch Flüssigkeiten und Aerosole auf Wasserbasis ab
- Einsatzgebiete sind u. a. pharmazeutische Handhabung, Chemikalienschutz, Blei- und Asbestsanierung, allgemeine Wartung/Betrieb, Spritzlackierung und allgemeine Reinigungsarbeiten
Spezifikation
Produkttyp | Chemical Resistant Lab Coat |
Größe | Groß |
Geschlecht | Unisex |
Material | HDPE |
Verschlusstyp | Press Studs |
Einwegprodukt | Ja |
Sterilität | Non-sterile |
Widerstand | Chemicals |