Learn More
DuPont™ Tyvek™ Overall, Modell DHF5
Click to view available options
Größe:
M
L
XL
2XL
Beschreibung
- Overall mit 3-teiliger Haube
- Ergonomisches Schutzdesign
- Abgesteppte äußere Säume
- Elastische Handgelenke, Knöchel und Haube
- Taillengummi (eingeklebt)
- Großer, leicht zu greifender Reißverschlussgriff.
- Robust und dennoch leicht (<180 g pro Kleidungsstück)
- Großzügiger Schrittbereich für mehr Bewegungsfreiheit
Spezifikation
Spezifikation
Produkttyp | Schutzanzug mit Kapuze |
Größe | 2XL |
Material | Tyvek™ |
Farbe | Blau |
Taillenform | Elastisch |
Knöchelform | Elastisch |
Stulpenform | Elastisch |
Flaschenhalstyp | Mit Kapuze |
Hood Type | Elastisch |
Verschlusstyp | Reißverschluss mit Sturmklappe |