Learn More
DuPont™ Tyvek™ Dual Overall, Modell CHF5A
763.90 EUR gültig bis 2024-07-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21674" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21674" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2XL
Beschreibung
- Overall mit 3-teiliger Haube
- Tyvek™ vorne und großer, atmungsaktiver Rückeneinsatz aus SMS
- Abgesteppte äußere Säume
- Elastische Handgelenke, Knöchel und Haube
- Taillengummi (eingenäht)
- Tyvek™ Reißverschluss mit Abdeckleiste
- Weiß
- Antistatisch
Spezifikation
Produkttyp | Schutzanzug mit Kapuze |
Größe | 2XL |
Material | Tyvek™ Vorderseite, SMS Rückseite |
Farbe | Weiß |
Taillenform | Elastisch |
Knöchelform | Elastisch |
Stulpenform | Elastisch |
Flaschenhalstyp | Mit Kapuze |
Hood Type | Elastisch |
Verschlusstyp | Reißverschluss mit Sturmklappe |