Learn More
DuPont™ Tyvek Laborkittel
Gewährleisten verbesserten Schutz für Teile des Körpers, die gefährlichen Substanzen verstärkt ausgesetzt sind. DuPont™ Tyvek™ PL309 Laborkittel mit Kragen aus flash-gesponnenem Polyethylen hoher Dichte gewährleisten ein optimales Gleichgewicht zwischen Schutz, Langlebigkeit und Tragekomfort.
Marke: DuPont™ D13398984
260.75 EUR gültig bis 2024-07-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21674" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 6.90000kg
Beschreibung
- Ohne Silikon
- Mit Kragen, Reißverschluss und Taschen
- Durchlässig für Luft und Wasserdampf, jedoch abweisend für Flüssigkeiten und Aerosole auf Wasserbasis
- Hervorragende Barriere gegen feine Partikel und Fasern (bis in den 1 Mikrometerbereich), extrem fusselarm und antistatisch behandelt
- Einsatzgebiete sind u. a. pharmazeutische Handhabung, Chemikalienschutz, Blei- und Asbestsanierung, allgemeine Wartung/Betrieb, Spritzlackierung und allgemeine Reinigungsarbeiten
Spezifikation
Tyvek Laborkittel | |
HDPE (Polyethylen hoher Dichte) | |
Zippverschluss | |
Chemische Resistenz | |
Innenliegend genäht | |
108 bis 116 cm | |
Pharmazeutische Handhabung, chemischer Schutz, Blei- und Asbestsanierung, allgemeine Wartung/allgemeiner Betrieb, Spritzlackierung und allgemeine Reinigung und vieles mehr |
Extragroß | |
Weiß | |
Elastisch | |
2 | |
Gerade geschnitten | |
Antistatische Behandlung (EN 1149-5) | |
Reißverschluss. 3 Taschen. Elastische Bündchen (getunnelt), vernähte Innennähte |