Learn More
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Slip-retardant Shoe Cover
Alle ansehen DuPont Produkte
Click to view available options
Größe:
Mittel
Groß
Beschreibung
- Gripper™ Sohlen bieten verbesserte Rutschfestigkeit und Robustheit
- Liefer eine optimales Gleichgewicht von Schutz, Dauerhaftigkeit und Komfort. li>Geeignet für den Gebrauch in Reinräumen der GMP-Klasse C/D (ISO-Klasse 6-9)
Spezifikation
Spezifikation
Größe | Mittel |
Farbe | Weiß |
Sterilität | Nicht steril |
Modell | IC451S00 |
Saumtyp | Umgestochen |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | (EU) 2016/425, EN 14126 |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Cleanroom Essentials Extravaganza
Optimieren Sie Ihre kontrollierte UmgebungAktionscode: 24151Gültig bis zum: 2025-05-02
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92 %
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Slip-retardant Shoe Cover >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur