Learn More
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ IC501B WS Sleeve, Sterile, Double Bagged Artikelnummer.: 17839323
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ IC501B WS Sleeve, Sterile, Double Bagged
BIOPHARMA
Artikelnummer. 17839323
Size: One Size
Click to view available options
Size: One Size
Artikelnummer. 17839323
Marke: DuPont™ D15560753
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Gamma-sterilized sleeve is asepcially folded and features bound internal seams, and tunnelled elastication at wrist and bicep.
  • 45 cm long sleeve available in white and in one size
  • Gamma-sterilized
  • Bound seams
  • Tunnelled elastication at wrist and bicep.
Tyvek™ IsoClean™ delivers an ideal balance of protection, durability and comfort. Made of high density polyethylene using a patented flash spinning process Tyvek™ IsoClean™ provides an inherent barrier to particles, microorganisms and non-hazardous light liquid splash. Tyvek™ IsoClean™ is also breathable and low linting.
Tyvek™ IsoClean™ accessories (option code WS) have been sterilized by gamma- irradiation. They are folded to aid aseptic donning and packaged in an ISO class 5 cleanroom. All DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ sterile accessories (option code WS) are packed in a dual barrier packaging system, consisting of an inner and outer easy tear cleanroom bag. The packaging system serves as a key element for contamination risk reduction when transferring apparel into clean areas. The accessories are individually packed and grouped together in an outer bag.
Garments and accessories made of sterile Tyvek™ IsoClean™ are typically used in cleanrooms within the hospital pharmacies, biotech, pharmaceutical, medical device manufacturing, food processing, cosmetics industry as well as in other critical or controlled environments.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Größe Universal
Bauweise Gamma-sterilized, bound internal seams, tunnelled elastication at wrist and bicep, aseptically folded
Produkttyp Controlled Environment Sleeve
Material Tyvek
Farbe Weiß
Sterilität Steril
Einwegprodukt Single-use
Verschlusstyp Elastic Ends
Saumtyp Bound
Latexfrei Yes
Modell D15560753
Länge (metrisch) 45 cm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Brochures
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerAHS2504134 Art des ZertifikatsSterilitätszertifikat Datum19/03/2025 Catalog NumberD15560753
ChargennummerAHS2447132 Art des ZertifikatsSterilitätszertifikat Datum21/01/2025 Catalog NumberD15560753
ChargennummerAHS2308142 Art des ZertifikatsSterilitätszertifikat Datum06/01/2025 Catalog NumberD15560753
ChargennummerAHS2441124 Art des ZertifikatsSterilitätszertifikat Datum11/12/2024 Catalog NumberD15560753
ChargennummerAHS2444132 Art des ZertifikatsSterilitätszertifikat Datum11/12/2024 Catalog NumberD15560753
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ IC501B WS Sleeve, Sterile, Double Bagged >