Learn More
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ IC193B TS Coverall, Sterile, Double Bagged
Click to view available options
Größe:
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
3X-Large
Beschreibung
- Gamma-sterilized
- Bound internal seams
- Elasticated waist at back for good fit
- Tyvek™ covered elasticated thumb loops
- Tunneled elastication at wrists and ankles
- Front zipper closure
- Storm flap
- Delivers an ideal balance of protection, durability and comfort
- Made of high density polyethylene using a patented flash spinning process
- Provides an inherent barrier to particles, microorganisms, and non-hazardous water-based light liquid splash
- Breathable and low linting
- Sterilized by gamma-irradiation
- Folded to aid aseptic donning and packaged in an ISO class 5 cleanroom
- Packed in a dual barrier packaging system, consisting of an inner and outer easy tear cleanroom bag
- Packaging system serves as a key element for contamination risk reduction when transferring apparel into clean areas
- Typically used in cleanrooms within the hospital pharmacies, biotech, pharmaceutical, medical device manufacturing, food processing, cosmetics industry as well as in other critical or controlled environments
Spezifikation
Spezifikation
Produkttyp | Reinraumoveralls |
Größe | Large |
Geschlecht | Unisex |
Material | Tyvek™ |
Farbe | White |
Einwegprodukt | Single-use |
Taillenform | Elastisch |
Knöchelform | Attached Boots |
Stulpenform | Fingerschlaufen |
Flaschenhalstyp | Hooded |
Mehr anzeigen |
Dokumentation
Scientific Resources
Brochures
CE_17889403_EN.pdf
DateigrößeVersion: 445.3 kB
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
AHS2445153 | Sterilitätszertifikat | 11/12/2024 | D15560745 |
AHS2441127 | Sterilitätszertifikat | 11/12/2024 | D15560745 |
AHS2444136 | Sterilitätszertifikat | 11/12/2024 | D15560745 |
AHS2432158 | Sterilitätszertifikat | 04/09/2024 | D15560745 |
AHS2417137 | Sterilitätszertifikat | 20/07/2024 | D15560745 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Cleanroom Essentials Extravaganza
Optimieren Sie Ihre kontrollierte UmgebungAktionscode: 24151Gültig bis zum: 2025-05-02
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ IC193B TS Coverall, Sterile, Double Bagged >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur