Learn More
DuPont™ Tyvek™ Isoclean™ Hooded Coverall IC 193 B WH DS
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2XL
3XL
Beschreibung
- Sauber verarbeitet und gammasterilisiert
- Die Haube passt auf eine medizinische Maske und ist mit Bindeverschlüssen versehen
- Bietet eine inhärente Barriere für Partikel, Mikroorganismen und nicht-gefährliche, wasserbasierte leichte Flüssigkeitsspritzer
- Atmungsaktiv und fusselarm
- Das Verpackungssystem dient als Schlüsselelement für die Reduzierung des Kontaminationsrisikos beim Einbringen von Kleidung in saubere Bereiche
- Typischerweise gebraucht in Reinräumen in den Bereichen Biotechnologie, Pharmazie, Herstellung medizinischer Geräte, Lebensmittelverarbeitung, Kosmetikindustrie sowie in anderen kritischen oder kontrollierten Umgebungen
Spezifikation
Spezifikation
Produkttyp | Reinraumoveralls |
Größe | 3XL |
Geschlecht | Unisex |
Material | HDPE |
Farbe | Weiß |
Einwegprodukt | Ja |
Taillenform | Elastischer Bund auf der Rückenseite |
Knöchelform | Angesetze Stiefel |
Stulpenform | Elastisch |
Verschlusstyp | Reißverschluss mit Sturmklappe |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
AHS2409136 | Sterilitätszertifikat | 20/02/2025 | D15505028 |
AHS2405158 | Sterilitätszertifikat | 06/01/2025 | D15505028 |
AHS2401160 | Sterilitätszertifikat | 27/12/2024 | D15505028 |
AHS2442131 | Sterilitätszertifikat | 11/12/2024 | D15505028 |
AHS2413110 | Konformitätsbescheinigung | 19/02/2025 | D15505028 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Cleanroom Essentials Extravaganza
Optimieren Sie Ihre kontrollierte UmgebungAktionscode: 24151Gültig bis zum: 2025-05-02
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92 %
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DuPont™ Tyvek™ Isoclean™ Hooded Coverall IC 193 B WH DS >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur