Learn More
DuPont™ Tyvek™ Isoclean™ Hooded Coverall IC 193 B WH DS Artikelnummer.: 17732309
Zum Warenkorb hinzufügen
DuPont™ Tyvek™ Isoclean™ Hooded Coverall IC 193 B WH DS
BIOPHARMA
Artikelnummer. 17732309
L
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2XL
3XL
Artikelnummer. 17732309
Marke: DuPont™ D15504991
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Clean-processed and gamma-sterilized coveralls that feature integrated overboots with a slip retardant Gripper™ sole
  • Sauber verarbeitet und gammasterilisiert
  • Die Haube passt auf eine medizinische Maske und ist mit Bindeverschlüssen versehen
  • Bietet eine inhärente Barriere für Partikel, Mikroorganismen und nicht-gefährliche, wasserbasierte leichte Flüssigkeitsspritzer
  • Atmungsaktiv und fusselarm
  • Das Verpackungssystem dient als Schlüsselelement für die Reduzierung des Kontaminationsrisikos beim Einbringen von Kleidung in saubere Bereiche
  • Typischerweise gebraucht in Reinräumen in den Bereichen Biotechnologie, Pharmazie, Herstellung medizinischer Geräte, Lebensmittelverarbeitung, Kosmetikindustrie sowie in anderen kritischen oder kontrollierten Umgebungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Reinraumoveralls
Größe L
Geschlecht Unisex
Material HDPE
Farbe Weiß
Einwegprodukt Ja
Taillenform Elastischer Bund auf der Rückenseite
Knöchelform Angesetze Stiefel
Stulpenform Elastisch
Verschlusstyp Reißverschluss mit Sturmklappe
Saumtyp Gebunden
Rückenausführung Elastischer Bund auf der Rückenseite
Zertifizierung/Konformität ISO Class 5
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE-zertifiziert gemäß Verordnung (EU) 2016/425_ Chemikalienschutzkleidung, Kategorie III, Typ 5-B und 6-B; EN 14126 (Barriere gegen Infektionserreger), EN 1073-2 (Schutz gegen radioaktive Kontamination) Geeignet für Reinräume der GMP-Klasse A/B (ISO-Klasse 5)
Name des Produkts
DuPont™ Tyvek™ Isoclean™ Hooded Coverall IC 193 B WH DS >