Learn More
DuPont™ Tyvek™ Isoclean™ Hooded Coverall IC 193 B WH DS
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2XL
3XL
Beschreibung
- Sauber verarbeitet und gammasterilisiert
- Die Haube passt auf eine medizinische Maske und ist mit Bindeverschlüssen versehen
- Bietet eine inhärente Barriere für Partikel, Mikroorganismen und nicht-gefährliche, wasserbasierte leichte Flüssigkeitsspritzer
- Atmungsaktiv und fusselarm
- Das Verpackungssystem dient als Schlüsselelement für die Reduzierung des Kontaminationsrisikos beim Einbringen von Kleidung in saubere Bereiche
- Typischerweise gebraucht in Reinräumen in den Bereichen Biotechnologie, Pharmazie, Herstellung medizinischer Geräte, Lebensmittelverarbeitung, Kosmetikindustrie sowie in anderen kritischen oder kontrollierten Umgebungen
Spezifikation
Spezifikation
Produkttyp | Reinraumoveralls |
Größe | S |
Geschlecht | Unisex |
Material | HDPE |
Farbe | Weiß |
Einwegprodukt | Ja |
Taillenform | Elastischer Bund auf der Rückenseite |
Knöchelform | Angesetze Stiefel |
Stulpenform | Elastisch |
Verschlusstyp | Reißverschluss mit Sturmklappe |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
AHS2444125 | Sterilitätszertifikat | 11/12/2024 | D15504971 |
AHS2442128 | Sterilitätszertifikat | 11/12/2024 | D15504971 |
AHS2429146 | Sterilitätszertifikat | 14/08/2024 | D15504971 |
AHS2425134 | Sterilitätszertifikat | 20/07/2024 | D15504971 |
AHS2421126 | Sterilitätszertifikat | 20/07/2024 | D15504971 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Cleanroom Essentials Extravaganza
Optimieren Sie Ihre kontrollierte UmgebungAktionscode: 24151Gültig bis zum: 2025-05-02
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92 %
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DuPont™ Tyvek™ Isoclean™ Hooded Coverall IC 193 B WH DS >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur