Learn More
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Schutzkittel Artikelnummer.: 15591965
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Schutzkittel
Artikelnummer. 15591965 Alle ansehen DuPont Produkte
Größe: Universal
Click to view available options
Größe: Universal
Artikelnummer. 15591965
Marke: DuPont™ D13395998
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Aus flash-gesponnenem Polyethylen hoher Dichte. Der Dupont™ Tyvek™ IsoClean™ Kittel ist durchlässig für Luft und Wasserdampf, jedoch abweisend gegen Flüssigkeiten und Aerosole auf Wasserbasis. Er bietet eine hervorragende Barriere gegen feine Partikel und Fasern bis zur einer Größe von 1 μin.
Composed of flash spun high density polyethylene. Dupont™ Tyvek™ IsoClean™ Gown is permeable to both air and water vapour, yet repels water-based liquids and aerosols. It offers an excellent barrier against fine particles and fibers down to 1μ in size.
  • Allgemeiner Schutz mit versäuberten Nähten
  • Gebundener Hals mit Bändern
  • Strickbündchen
  • Bindebänder mit Ursprung mittig vorne an der Taille
  • Weiß
  • Universelle Größe
  • Großpackung in doppelten transparenten Poly-Linern
  • Nicht steril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Größe Universal
Zur Verwendung mit (Anwendung) Biotechnologie, Pharmazie, Herstellung medizinischer Geräte und Elektronikindustrie, andere kritische oder kontrollierte Umgebungen
Länge (angloamerikanisch) 38.9 in.
Länge (metrisch) 99 cm
Produkttyp Schutzmantel
Material Tyvek™ hochdichtes Polyethylen
Farbe Weiß
Verschlusstyp Gebundene Verbindungen
Sterilität Unsteril
Stulpenform Gestrickt
Saumtyp Umgestochen
Zertifizierung/Konformität PSA-Kategorie 1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
  • Dupont Tyvek IsoClean design
  • Dupont Tyvek Packaging for CE certified IsoClean garments
  • DuPont Tyvek IsoClean
Brochures
Posters
Product Information
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Schutzkittel >