Learn More
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Frock with Bound Neck
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Extragroß
Größe 2X
Größe 3X
Beschreibung
- Bietet eine inhärente Barriere für Partikel, Mikroorganismen und nicht-gefährliche, wasserbasierte leichte Flüssigkeitsspritzer
- Atmungsaktiv und außergewöhnlich fusselarm
Spezifikation
Spezifikation
Produkttyp | Controlled Environments Lab Coat |
Größe | Größe 2X |
Material | Polyethylen |
Farbe | Weiß |
Verschlusstyp | Schnappverschlüsse |
Sterilität | Unsteril |
Modell | IC270B0 |
Saumtyp | Gebunden |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | (EU) 2016/425, EN 14126 |