Learn More
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Frock with Bound Neck
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
XL
2XL
Größe 3X
Beschreibung
- Bietet eine inhärente Barriere für Partikel, Mikroorganismen und nicht-gefährliche, wasserbasierte leichte Flüssigkeitsspritzer
- Atmungsaktiv und außergewöhnlich fusselarm
Spezifikation
Spezifikation
Produkttyp | Controlled Environments Lab Coat |
Größe | Klein |
Farbe | Weiß |
Verschlusstyp | Schnappverschlüsse |