Learn More
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Reinraumhülle
Alle ansehen DuPont Produkte
Click to view available options
Typ: Manschette
Beschreibung
- Getunnelte Elastizität an Handgelenk und Oberarm
- Bietet eine inhärente Barriere für Partikel, Mikroorganismen und nicht-gefährliche, wasserbasierte leichte Flüssigkeitsspritzer
- Atmungsaktiv und außergewöhnlich fusselarm
- Zubehör
Spezifikation
Spezifikation
Produkttyp | Manschette |
Material | Polyethylen |
Sterilität | Unsteril |
Saumtyp | Gebunden |
Modell | IC501B00 |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Reinräume in der Biotechnologie, der Pharmazie, der Herstellung medizinischer Geräte, der Lebensmittelverarbeitung, der Kosmetikindustrie, der Elektronikindustrie sowie in anderen kritischen oder kontrollierten Bereichen. |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | (EU) 2016/425, EN 14126, ISO-Klasse 6-9 |
Länge (metrisch) | 45 cm |
Cleanroom Class | Class 1000-100,000 (ISO 6-8) |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Cleanroom Essentials Extravaganza
Optimieren Sie Ihre kontrollierte UmgebungAktionscode: 24151Gültig bis zum: 2025-05-02
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92 %
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Reinraumhülle >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur