Learn More
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Chemo Gown Artikelnummer.: 17876865
Zum Warenkorb hinzufügen
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Chemo Gown
Artikelnummer. 17876865
X-Small
Click to view available options
Größe:
X-Small
Small
Mittel
Groß
Extragroß
Größe 2X
3X-Large
Artikelnummer. 17876865
Marke: DuPont™ D15542351
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Collared gown with hook and loop closure in the neck, serged seams, knit cuffs and bound ties at waist originating from elasticated sides. Not clean-processed and not sterilized.
  • Available in sizes XS to 3X
  • Increased skirt length ensures protection against frontal exposure Openness in the back closure increases wearer comfort
  • Delivers an ideal balance of protection, durability and comfort
  • Made of high density polyethylene using a patented flash spinning process
  • Provides an inherent barrier to particles, microorganisms and non-hazardous water-based liquid splash
  • Manufactured in a controlled environment
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Größe X-Small
Produkttyp Controlled Environments Gown
Material Polyethylene
Farbe Weiß
Verschlusstyp Hook and Loop
Einwegprodukt Single-use
Sterilität Unsteril
Stulpenform Knit
Latexfrei Yes
Ärmelausführung Lange Ärmel
Autoklavierbar Autoclavable
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Brochures
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Chemo Gown >