Learn More
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Chemo Gown
Click to view available options
Größe:
X-Small
Small
Mittel
Groß
Extragroß
Größe 2X
3X-Large
Beschreibung
- Available in sizes XS to 3X
- Increased skirt length ensures protection against frontal exposure Openness in the back closure increases wearer comfort
- Delivers an ideal balance of protection, durability and comfort
- Made of high density polyethylene using a patented flash spinning process
- Provides an inherent barrier to particles, microorganisms and non-hazardous water-based liquid splash
- Manufactured in a controlled environment
Spezifikation
Spezifikation
Größe | Mittel |
Produkttyp | Controlled Environments Gown |
Material | Polyethylene |
Farbe | Weiß |
Verschlusstyp | Hook and Loop |
Einwegprodukt | Single-use |
Sterilität | Unsteril |
Stulpenform | Knit |
Latexfrei | Yes |
Ärmelausführung | Lange Ärmel |
Mehr anzeigen |
Dokumentation
Scientific Resources
Brochures
SDS_17866865_EN.pdf
DateigrößeVersion: 472.4 kB
CE_17866865_EN.pdf
DateigrößeVersion: 1.1 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Chemo Gown >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur