Learn More
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Boot Covers, Model IC 458
Shop All DuPont Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Größe:
Mittel
Groß
Description
- Gripper™ Sohlen bieten verbesserte Rutschfestigkeit und Robustheit
- Liefer eine optimales Gleichgewicht von Schutz, Dauerhaftigkeit und Komfort. li>Geeignet für den Gebrauch in Reinräumen der GMP-Klasse C/D (ISO-Klasse 6-9)
Specifications
Specifications
Größe | Groß |
Material | HDPE |
Farbe | Weiß |
Sterilität | Nicht steril |
Verschlusstyp | Ties |
Sohlenart | Rutschfest |
Modell | IC451S00 |
Saumtyp | Umgestochen |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | (EU) 2016/425, EN 14126 |
Produkttyp | Stiefelüberzieher |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Cleanroom Essentials Extravaganza
Optimieren Sie Ihre kontrollierte UmgebungAktionscode: 24151Gültig bis zum: 2025-05-02
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92 %
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Boot Covers, Model IC 458 >
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction