Learn More
DuPont™ Tyvek™ Armstulpen, elastisches Bündchen/Polymer Artikelnummer.: 11905864
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
DuPont™ Tyvek™ Armstulpen, elastisches Bündchen/Polymer
Artikelnummer. 11905864 Alle ansehen DuPont Produkte
Länge:500mm
Click to view available options
Länge:500mm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11905864
Marke: DuPont™ D13984645
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Gewährleisten verbesserten Schutz für Teile des Körpers, die gefährlichen Substanzen verstärkt ausgesetzt sind. Die DuPont™ Tychem™ 6000 F Manschetten werden mit genähten und überklebten Nähten für Schutz und Festigkeit geliefert.
  • Antistatische Behandlung
  • Breite Gummizüge an Bündchen und am Oberarm
  • Ausgezeichneter Schutz vor chemischer Permeation für eine breite Palette von Chemikalien, schützt Personal vor zahlreichen toxischen organischen Industriechemikalien, hochkonzentrierten anorganischen Chemikalien (auch unter Druck), Partikeln, biologischen Gefahren und bestimmten chemischen Kampfstoffen
  • Für ein breites Spektrum an Anwendungen von der Beseitigung ausgelaufener Chemikalien über Notfalleinsätze bis zu Anwendungen beim Militär oder in der Petrochemie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Größe Universal
Bauweise Ärmel aus Tychem F – Grau, Modell PS32LA
Produkttyp Übermanschetten
Material Tyvek-Substrat laminiert auf einen polymerbeschichteten Film
Farbe Grau
Saumtyp Genäht, überklebt
Stulpenform Elastisch
Ausführung Polymerer Barrierefilm
Zertifizierung/Konformität (EU) 2016/425, Kategorie III, Typ PB [3], EN 14126, EN 1149-5
Länge (metrisch) 500 mm
Gewicht (metrisch) 5 kg
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Product Information
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DuPont™ Tyvek™ Armstulpen, elastisches Bündchen/Polymer >