Learn More
DuPont™ Tyvek™ 600 Hooded Coverall, Plus Size
Alle ansehen DuPont Produkte
Click to view available options
Größe:
4XL
5 XL
6 XL
7 XL
Beschreibung
- Daumenschlaufen
- Genähte und überklebte Nähte für mehr Schutz und Festigkeit
- Tyvek™ Reißverschluss mit Abdeckung für verbesserten Schutz
- Elastischer Tunnelbund an Gesicht, Handgelenk und Knöchel für gute Passform und weniger Kontamination/Fusselbildung
Spezifikation
Spezifikation
Größe | 4XL |
Farbe | Weiß |
Verschlusstyp | Reißverschluss |
Saumtyp | Genäht, Geklebt |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | (EU) 2016/425, EN 14126, EN 1149-5 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DuPont™ Tyvek™ 600 Hooded Coverall, Plus Size >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur