Learn More
DuPont™ Tyvek™ PL30 Laborkittel
Gewährleisten verbesserten Schutz für Teile des Körpers, die gefährlichen Substanzen verstärkt ausgesetzt sind. DuPont™ Tyvek™ PL30 Laborkittel gewährleisten eine ausgezeichnete Abdichtung gegenüber feinen Partikeln und Fasern, sind extrem fusselarm und mit einer antistatischen Beschichtung versehen.
Marke:  DuPont™ D13396079
255.21 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21676" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11762594
  • 361.00 € / 50 Stück
Verfügbar ab: 12-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Ohne Silikon
  • Abgesteppte innere Säume
  • 3 Taschen und 5 Druckknopfverschlüsse
  • Aus flash-gesponnenem Polyethylen hoher Dichte
  • Für ein optimales Gleichgewicht aus Schutz, Langlebigkeit und Komfort
  • Durchlässig für Luft und Wasserdampf, weist jedoch Flüssigkeiten und Aerosole auf Wasserbasis ab
  • Einsatzgebiete sind u. a. pharmazeutische Handhabung, Chemikalienschutz, Blei- und Asbestsanierung, allgemeine Wartung/Betrieb, Spritzlackierung und allgemeine Reinigungsarbeiten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Mittel
Sonderangebote
The user should make the risk assessment to determine the protection required.