Learn More
DuPont™ Tyvek™ 500 Laborkittel
Shop All DuPont Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Größe 2X
Description
- Besteht aus flashgesponnenem, hochdichtem Polyethylen und bietet eine ideale Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Komfort
- Durchlässig für Luft und Wasserdampf
- Das Material bildet eine hervorragende Barriere gegen feine Partikel und Fasern bis zu einer Größe von 1 Micron.
- Zertifiziert nach Verordnung (EU) 2016/425
- Teilkörper-Chemikalienschutzkleidung, Kategorie III, Typ PB (6-B)
- EN 14126 (Barriere gegen infektiöse Wirkstoffe)
- Antistatische Behandlung (EN 1149-5) auf beiden Seiten
- Einsatzgebiete umfassen: pharmazeutische Handhabung, Chemikalienschutz, Blei- und Asbestsanierung, allgemeine Wartung/Betrieb, Spritzlackierung und allgemeine Reinigungsarbeiten
Specifications
Specifications
Produkttyp | Chemical Resistant Lab Coat |
Größe | Groß |
Geschlecht | Unisex |
Farbe | Weiß |
Verschlusstyp | Zipper |
Stulpenform | Elastisch |
Einwegprodukt | Limited-use |
Sterilität | Unsteril |
Widerstand | Chemicals |
Saumtyp | Genäht |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
DuPont™ Tyvek™ 500 Laborkittel >
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction