Learn More
DuPont™ Tyvek™ 500 Laborkittel
Artikelnummer. 16367381 Alle ansehen DuPont Produkte
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Größe 2X
Der Tyvek™ 500 Laborkittel gewährleistet verbesserten Schutz für Teile des Körpers, die gefährlichen Substanzen verstärkt ausgesetzt sind.
  • Besteht aus flashgesponnenem, hochdichtem Polyethylen und bietet eine ideale Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Komfort
  • Durchlässig für Luft und Wasserdampf
  • Das Material bildet eine hervorragende Barriere gegen feine Partikel und Fasern bis zu einer Größe von 1 Micron.
  • Zertifiziert nach Verordnung (EU) 2016/425
  • Teilkörper-Chemikalienschutzkleidung, Kategorie III, Typ PB (6-B)
  • EN 14126 (Barriere gegen infektiöse Wirkstoffe)
  • Antistatische Behandlung (EN 1149-5) auf beiden Seiten
  • Einsatzgebiete umfassen: pharmazeutische Handhabung, Chemikalienschutz, Blei- und Asbestsanierung, allgemeine Wartung/Betrieb, Spritzlackierung und allgemeine Reinigungsarbeiten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Chemical Resistant Lab Coat
Größe Klein
Geschlecht Unisex
Farbe Weiß
Verschlusstyp Zipper
Stulpenform Elastisch
Einwegprodukt Limited-use
Sterilität Unsteril
Widerstand Chemicals
Saumtyp Genäht